Learn More
Ethyl2-(5-brom-2-thienyl)-2-oxoacetat, 97 %, Thermo Scientific™
42.00 CHF - 714.19 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 22098-10-8
Summenformel C8H7BrO3S
Molekulargewicht (g/mol) 263.105
MDL-Nummer MFCD00085056
InChI-Schlüssel PMBGHMBDWGNJJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-5-bromothiophen-2-yl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothien-2-yl glyoxylate, ethyl 2-5-bromo-2-thienyl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothiophene-2-glyoxylate, ethyl 5-bromo-2-thienyl glyoxylate, ethyl 2-5-bromothien-2-yl glyoxalate, ethyl 5-bromothiophen-2-yl oxo acetate, 2-bromo-5-ethoxy oxo acetyl thiophene, 5-bromothiophen-2-yl oxoacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736376
IUPAC-Name Ethyl2-(5-Bromthiophen-2-yl)-2-Oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=C(S1)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10408182
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
BTB09133DA
1 g
42.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10512092
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
BTB09133EA
10 g
217.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10011274
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
BTB09133EE
50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl2-(5-brom-2-thienyl)-2-oxoacetat, 97 %, Thermo Scientific™