Learn More
Ethyl2-(5-brom-2-thienyl)-2-oxoacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 263.11 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl2-(5-brom-2-thienyl)-2-oxoacetat, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur