Learn More
Ethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11464067
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464067
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11464067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19492.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen. Mischbar in Ethanol und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Alkoholen, Aminen, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-85-8
Summenformel C3H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 87.14
MDL-Nummer MFCD00004820
InChI-Schlüssel HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isothiocyanate, ethane, isothiocyanato, ethyl mustard oil, ethylisothiocyanate, isothiocyanic acid, ethyl ester, unii-3284mj2t8p, ccris 7323, ethylisothio-cyanate, isothiocyanato-ethaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10966
ChEBI CHEBI:85098
IUPAC-Name Isothiocyanatethan
SMILES CCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isothiocyanate
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 0.995
Siedepunkt 130°C to 132°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.511
Menge 500 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1737705
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,3815
Löslichkeitsinformationen Reacts with water. Soluble in chlorinated and aromatic hydrocarbons. Miscible in ethanol and ether.
Formelmasse 87.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2022 Catalog NumberA19492.22,A19492.14,A19492.36
Chargennummer10242133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog NumberA19492.22,A19492.14,A19492.36
ChargennummerJ5409A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19492.22,A19492.14,A19492.36
Chargennummer10211249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19492.22,A19492.14,A19492.36
Chargennummer10223891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19492.22,A19492.14,A19492.36
Name des Produkts
Ethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >