Learn More
Ethylisothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10724014
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylisothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724014
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10724014
Marke: Thermo Scientific Acros 376861000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 542-85-8 | C3H5NS | 87.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-85-8
Summenformel C3H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 87.14
MDL-Nummer MFCD00004820
InChI-Schlüssel HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isothiocyanate, ethane, isothiocyanato, ethyl mustard oil, ethylisothiocyanate, isothiocyanic acid, ethyl ester, unii-3284mj2t8p, ccris 7323, ethylisothio-cyanate, isothiocyanato-ethane
PubChem CID 10966
ChEBI CHEBI:85098
IUPAC-Name Isothiocyanatethan
SMILES CCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isothiocyanate
Schmelzpunkt -6°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9950g/mL
Siedepunkt 130°C to 132°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5NCS
Brechungsindex 1.5100 to 1.513
Menge 100 g
Merck Index 15, 3870
Relative Dichte 0.995
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formelmasse 87.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0366992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number376860050,376861000,376860250
ChargennummerA0438303 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2022 Catalog Number376860050,376861000,376860250
ChargennummerA0430041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2021 Catalog Number376860050,376861000,376860250
ChargennummerA0398244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2021 Catalog Number376860050,376861000,376860250
ChargennummerA0425132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2020 Catalog Number376860050,376861000,376860250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl isothiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Ethylisothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >