Learn More
Essigsäureethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
24.75 CHF - 63.70 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11333076
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10925.AK
250 mL
24.75 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11343076
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10925.AU
1000 mL
34.40 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Add to basket
11353076
SDS missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10925.0F
2500 mL
63.70 CHF
2.50 Liter
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ethylacetat wird häufig als Lösungsmittel für die Reinigung von Leiterplatten verwendet. Er eignet sich am besten für HPLC-Instrumente und Spektralphotometer, einschließlich der UV-Vis-Serie, IR-Spektrometers und Massenspektrometer. Darüber hinaus lässt es sich auch als Lösungsmittel in der Säulenchromatographie und Lösungsmittelextraktion einsetzen. Wird auch in Klebstoffen, Nagellackentfernern, entkoffeiniertem Tee und Kaffee und in Zigaretten verwendet. Findet sich in Süßwaren, Parfümen und Obst.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Aceton, Diethylether und Benzol.
Hinweise
Brennbar und unter Umständen feuchtigkeitsempfindlich.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Essigsäureethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals