Learn More
Essigsäureethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333076
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ethylacetat wird häufig als Lösungsmittel für die Reinigung von Leiterplatten verwendet. Er eignet sich am besten für HPLC-Instrumente und Spektralphotometer, einschließlich der UV-Vis-Serie, IR-Spektrometers und Massenspektrometer. Darüber hinaus lässt es sich auch als Lösungsmittel in der Säulenchromatographie und Lösungsmittelextraktion einsetzen. Wird auch in Klebstoffen, Nagellackentfernern, entkoffeiniertem Tee und Kaffee und in Zigaretten verwendet. Findet sich in Süßwaren, Parfümen und Obst.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Aceton, Diethylether und Benzol.
Hinweise
Brennbar und unter Umständen feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
Schmelzpunkt -84°C
Dichte 0.902
Siedepunkt 76°C to 77°C
Menge 250 mL
Flammpunkt −3°C (26°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.372
Strukturformel CH3CO2CH2CH3
UN-Nummer UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl acetate