Learn More
Ethyl-6-aminohexanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 371-34-6 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
80.55 CHF - 309.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 371-34-6 |
---|---|
Summenformel | C8H17NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 159.23 |
MDL-Nummer | MFCD00233495 |
InChI-Schlüssel | NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester |
PubChem CID | 406972 |
IUPAC-Name | Ethyl 6-Aminohexanoat |
SMILES | CCOC(=O)CCCCCN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11479440
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50296.MD |
250 mg |
80.55 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11489440
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50296.03 |
1 g |
309.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ethyl 6-aminohexanoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEthyl6-Aminohexanoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
371-34-6 | |
159.23 | |
NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N | |
406972 | |
CCOC(=O)CCCCCN |
C8H17NO2 | |
MFCD00233495 | |
6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester | |
Ethyl 6-Aminohexanoat |
Spezifikation
Ethyl 6-aminohexanoate | |
C8H17NO2 | |
MFCD00233495 | |
6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester | |
CCOC(=O)CCCCCN | |
159.23 | |
159.23 |
371-34-6 | |
H2N(CH2)5CO2CH2CH3 | |
Luftempfindlich | |
NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl 6-Aminohexanoat | |
406972 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern