Learn More
Ethyl-6-aminohexanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479440
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl-6-aminohexanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479440
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11479440
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50296.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 371-34-6 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Ethyl 6-aminohexanoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl6-Aminohexanoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371-34-6
Summenformel C8H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
MDL-Nummer MFCD00233495
InChI-Schlüssel NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester
PubChem CID 406972
IUPAC-Name Ethyl 6-Aminohexanoat
SMILES CCOC(=O)CCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-aminohexanoate
Strukturformel H2N(CH2)5CO2CH2CH3
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG03S014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50296.03,H50296.MD
ChargennummerP07C002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50296.03,H50296.MD
ChargennummerAF250301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50296.03,H50296.MD
ChargennummerJ13Q019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50296.03,H50296.MD
ChargennummerK15R026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50296.03,H50296.MD
Name des Produkts
Ethyl-6-aminohexanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >