Learn More
Ethyl-4-chlor-6-methoxychinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
76.44 CHF - 254.80 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 22931-71-1 |
---|---|
Summenformel | C13H12ClNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 265.693 |
MDL-Nummer | MFCD00173417 |
InChI-Schlüssel | QURGQUFEJWWDRF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | gnf-pf-3551, 4-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxylate, acmc-20a6z6, 3-carbethoxy-4-chloro-6-methoxyquinoline, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-methoxyquinoline, 6-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4chloro-6methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxylate |
PubChem CID | 304558 |
IUPAC-Name | Ethyl 4-Chlor-6-Methoxychinolin-3-Carboxylat |
SMILES | CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(=CC2=C1Cl)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11375599
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50515.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11385599
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50515.03 |
1 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenEthyl4-chloro-6-methoxychinolin-3-carboxylat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
22931-71-1 | |
265.693 | |
QURGQUFEJWWDRF-UHFFFAOYSA-N | |
304558 | |
CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(=CC2=C1Cl)OC |
C13H12ClNO3 | |
MFCD00173417 | |
gnf-pf-3551, 4-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxylate, acmc-20a6z6, 3-carbethoxy-4-chloro-6-methoxyquinoline, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-methoxyquinoline, 6-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4chloro-6methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxylate | |
Ethyl 4-Chlor-6-Methoxychinolin-3-Carboxylat |
Spezifikation
Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate | |
88°C to 90°C | |
MFCD00173417 | |
QURGQUFEJWWDRF-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl 4-Chlor-6-Methoxychinolin-3-Carboxylat | |
304558 | |
97% |
22931-71-1 | |
C13H12ClNO3 | |
gnf-pf-3551, 4-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxylate, acmc-20a6z6, 3-carbethoxy-4-chloro-6-methoxyquinoline, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-methoxyquinoline, 6-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4chloro-6methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxylate | |
CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(=CC2=C1Cl)OC | |
265.693 | |
265.7 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen