Learn More
Ethyl-4-chlor-6-methoxychinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11375599
Ethyl-4-chlor-6-methoxychinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11375599
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11375599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50515.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl4-chloro-6-methoxychinolin-3-carboxylat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22931-71-1
Summenformel C13H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 265.693
MDL-Nummer MFCD00173417
InChI-Schlüssel QURGQUFEJWWDRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym gnf-pf-3551, 4-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxylate, acmc-20a6z6, 3-carbethoxy-4-chloro-6-methoxyquinoline, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-methoxyquinoline, 6-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4chloro-6methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxylate
PubChem CID 304558
IUPAC-Name Ethyl 4-Chlor-6-Methoxychinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(=CC2=C1Cl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 250 mg
Formelmasse 265.7
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF11T038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerJ13Q031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerF11U009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl-4-chlor-6-methoxychinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ >