Learn More
Ethanollösung 96 %, molekularbiologischer Gütegrad, reguliert, Fisher BioReagents™
Ideal zur Konzentration von Nukleinsäureproben durch Fällung
48.65 CHF - 91.95 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15552393
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP8202-500
500 ml
48.65 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15518181
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Bioreagents
BP8202-1
1 l
91.95 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DNase und Protease, getestet zum Nachweis des Fehlens hydrolytischer Enzyme
  • Kombinieren Sie dieses Gemisch mit handelsüblichen “Mini-Prep“-Kits oder herkömmlicher Extraktion
  • Absolut-Ethanol mit ACS-Gütegrad, das zur Lösungsherstellung verwendet wird
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanollösung 96 %, molekularbiologischer Gütegrad, reguliert, Fisher BioReagents™