Learn More
Ethanollösung 96 %, molekularbiologischer Gütegrad, reguliert, Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 15518181
Verfügbar ab: 27-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanollösung 96 %, molekularbiologischer Gütegrad, reguliert, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 15518181
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15518181
Marke: Fisher Bioreagents BP82021
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Ideal zur Konzentration von Nukleinsäureproben durch Fällung
  • DNase und Protease, getestet zum Nachweis des Fehlens hydrolytischer Enzyme
  • Kombinieren Sie dieses Gemisch mit handelsüblichen “Mini-Prep“-Kits oder herkömmlicher Extraktion
  • Absolut-Ethanol mit ACS-Gütegrad, das zur Lösungsherstellung verwendet wird
  • 96%iges Ethanol Mol Bio 1/EA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 96%ige Ethanol-Lösung
Menge 1 l
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung ≤ 0.001 %
Wasser 2 % bis 6 % (GC-TCD)
Güte Molekularbiologie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer224370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Catalog Number
Chargennummer251807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number
Chargennummer251167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number
Chargennummer208086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number
Chargennummer201768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanollösung 96 %, molekularbiologischer Gütegrad, reguliert, Fisher BioReagents™ >