Learn More
Ethanol 99 %+, absolut, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffflasche
Metallbehälter
Beschreibung
Ethanol 99 %+, absolut, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -114°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78°C |
Menge | 25 L |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 59 hPa at 20°C |
Viskosität | 1.2 mPaS at 20°C |
Molekulargewicht (g/mol) | 46.069 |
Formelmasse | 46.07g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526667 | Analysenzertifikat | 11/02/2025 | E/0600/17,E/0600/08,E/0600DF/17,E/0600DF/25,E/0600DF/15,E/0600DF/17Z,E/0600DF/P25,E/0600DF/F21,E/0600DF/21,E/0600/PC17,E/0600DF/C17 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol 99+%, absolute
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
34Stunden
21Minuten
13Sekunden
17Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol 99 %+, absolut, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur