Learn More
Ethanol 99 %+, absolut, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffflasche
Metallbehälter
Beschreibung
Ethanol 99 %+, absolut, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -114°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78°C |
Menge | 5 L |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 59 hPa at 20°C |
Viskosität | 1.2 mPaS at 20°C |
Molekulargewicht (g/mol) | 46.069 |
Formelmasse | 46.07g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol 99+%, absolute
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol 99 %+, absolut, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur