Learn More
Cytiva ETFE-Ferrule
Ferrulen für Chromatographieschläuche. Cytiva Lifescience™ ETFE-Ferrulen bestehen aus Ethylenetra-Fluorethylen und werden mit unterschiedlichen Außendurchmessern geliefert.
133.00 CHF - 150.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schläuche |
---|---|
Material | ETFE |
Typ | Ferrule |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11360252
|
Cytiva
18-1121-18 |
1/8 Zoll |
145.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11300262
|
Cytiva
18-1127-06 |
1/16 Zoll |
150.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11360052
|
Cytiva
18-1112-48 |
3/16 Zoll |
133.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ferrulen
- Chromatographiezubehör
- Zum Schutz des Schlauchendes
- Packungsgröße: 10 Anschlüsse
- Ethylentetra-Fluorethylen (ETFE)
Spezifikation
Schläuche | |
ETFE | |
Ferrule | |
10/Packung |