Learn More
Cytiva ETFE-Ferrule
Ferrulen für Chromatographieschläuche. Cytiva Lifescience™ ETFE-Ferrulen bestehen aus Ethylenetra-Fluorethylen und werden mit unterschiedlichen Außendurchmessern geliefert.
Marke: Cytiva 18-1127-06
142.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ferrulen
- Chromatographiezubehör
- Zum Schutz des Schlauchendes
- Packungsgröße: 10 Anschlüsse
- Ethylentetra-Fluorethylen (ETFE)
Spezifikation
Ferrule | |
Schläuche | |
10/Packung |
1/16 Zoll | |
ETFE |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
9Stunden
23Minuten
51Sekunden
41