Learn More
Navailles ESD Auto-Adaptiver Stuhl
Der automatisch anpassbare ESD-Stuhl fördert eine dynamische Körperhaltung und hilft dabei, den Körper auf natürliche Weise neu zu balancieren und den Blutfluss in den Beinen zu verbessern.Der Sitz ist in zwei Teile geteilt und nach vorne geneigt. Er besteht aus Dämpfern, die ein Dreieck bilden.Zertifikat für die Eignung für den Einsatz in Reinräumen.
605.00 CHF - 664.00 CHF
Spezifikation
Verstellbar | Ja |
---|---|
Armausführung | Keine Armlehnen |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinräume |
Art der Höhenverstellung | Gasfedersäule |
Produktcode | Marke | Einstellbar (Höhe) | Radtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Einstellbar (Höhe) | Radtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17446172
|
Navailles
7EK 91GBLN 00 905 |
510 bis 640 mm | Antistatische Räder |
605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17456172
|
Navailles
7EK 91GHLE 01 905 |
610 bis 850 mm | Keine |
664.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chrom, 5-beinig, abriebfest, verstärkter Sockel mit antistatischen Gleitern oder Rollen
- Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
- Lendenstütze und verformbarer Sitz aus schwarzem KANGO™-Polyurethan
- Der Sitz verfügt über eine Vorwärtskipp-Funktion um 2°
- Montage auf Dämpfern
- Spezielles leitfähiges Polyurethan wird an die Metallteile des Stuhls angeschlossen, sodass Strom durch Carbonrollen oder Pads abgeleitet werden kann
- Zertifikat über die Eignung für den Einsatz in einem Reinraum durch Bestimmung der Partikelkonzentration in der Luft gemäß der Norm NF EN ISO 14644-14 (Nov. 2016)
- Baugruppe, die für einen perfekten Abfall der elektrischen Ladung zum Boden entwickelt wurde (Reaktivitätstest durch das LCIE)
Spezifikation
Ja | |
ISO 3 | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
59 cm |
Keine Armlehnen | |
Reinräume | |
265 lb. | |
8 Jahre | |
Schwarz |