Learn More
Navailles ESD Auto-Adaptiver Stuhl
Der automatisch anpassbare ESD-Stuhl fördert eine dynamische Körperhaltung und hilft dabei, den Körper auf natürliche Weise neu zu balancieren und den Blutfluss in den Beinen zu verbessern.Der Sitz ist in zwei Teile geteilt und nach vorne geneigt. Er besteht aus Dämpfern, die ein Dreieck bilden.Zertifikat für die Eignung für den Einsatz in Reinräumen.
Marke: Navailles 7EK 91GHLE 01 905
Description
- Chrom, 5-beinig, abriebfest, verstärkter Sockel mit antistatischen Gleitern oder Rollen
- Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
- Lendenstütze und verformbarer Sitz aus schwarzem KANGO™-Polyurethan
- Der Sitz verfügt über eine Vorwärtskipp-Funktion um 2°
- Montage auf Dämpfern
- Spezielles leitfähiges Polyurethan wird an die Metallteile des Stuhls angeschlossen, sodass Strom durch Carbonrollen oder Pads abgeleitet werden kann
- Zertifikat über die Eignung für den Einsatz in einem Reinraum durch Bestimmung der Partikelkonzentration in der Luft gemäß der Norm NF EN ISO 14644-14 (Nov. 2016)
- Baugruppe, die für einen perfekten Abfall der elektrischen Ladung zum Boden entwickelt wurde (Reaktivitätstest durch das LCIE)
Specifications
Schwarz | |
Ja | |
ISO 3 | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
26,5 lb. | |
Keine | |
59 cm |
610 bis 850 mm | |
Keine Armlehnen | |
Reinräume | |
265 lb. | |
8 Jahre | |
12,6 kg | |
23,2 in. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.