Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben mit DIN-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
310.00 CHF - 397.00 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10290050
|
Lenz Laborglasintrumente
03025149 |
85 mm |
349.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10755442
|
Lenz Laborglasintrumente
03025137 |
64 mm |
310.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10833581
|
Lenz Laborglasintrumente
03025158 |
105 mm |
397.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mit DIN-Gewinde (GL) und Schraubverschluss (rot)
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™ (Kolben), PBT (Kappe)
Spezifikation
10/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben mit DIN-Gewinde