missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben mit DIN-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03025149
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit DIN-Gewinde (GL) und Schraubverschluss (rot)
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™ (Kolben), PBT (Kappe)
Spezifikation
250 ml | |
32 GL | |
85 mm | |
10/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben mit DIN-Gewinde > 85 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur