Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03022446
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Skala (circa. Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Konischer Schliff, Beschriftungsetikett | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
79 mm |
200 ml | |
24/29 NS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff > Fassungsvermögen:200 ml; 24/29 NS-Buchse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur