Learn More
Bochem™ Erdgas TECLU Brenner
Enthält ein Nadelventil. Der BOCHEM™ Erdgas TECLU Brenner brennt heißer als Bunsenbrenner.
Marke: Bochem™ 7400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Luftregulierung
- Nadelventil
- Zündflamme
- Höchsttemperatur 1300 °C
- DIN 30665
Spezifikation
Teclu Brenner | |
Nickel, Stahl | |
180 mm | |
1300°C |
Erdgas, Propan | |
76 mm | |
Nadelventil | |
Je 1 |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 214.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Erdgas TECLU Brenner > Typ: Teclubrenner
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur