Learn More
Erbium-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. 0.29 g/mm, Gußstab, Durchmesser ist ungefähr
157.00 CHF - 507.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-52-0 |
---|---|
Summenformel | Er |
Molekulargewicht (g/mol) | 167.26 |
MDL-Nummer | MFCD00010987 |
InChI-Schlüssel | UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic |
PubChem CID | 23980 |
ChEBI | CHEBI:33379 |
IUPAC-Name | Erbium |
SMILES | [Er] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11313818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040287.HF |
10 mm |
157.00 CHF
10 Millimeter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11303818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040287.DH |
25 mm |
270.00 CHF
25 Millimeter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11393808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040287.DJ |
50 mm |
507.00 CHF
50 Millimeter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-52-0 | |
167.26 | |
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N | |
23980 | |
Erbium |
Er | |
MFCD00010987 | |
unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendriticMehr anzeigen | |
CHEBI:33379 | |
[Er] |
Spezifikation
Erbium | |
Silberfarben bis grau | |
99.9% (Metals basis excluding Ta) | |
MFCD00010987 | |
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N | |
Erbium | |
23980 | |
Geruchsneutral |
7440-52-0 | |
Stab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser | |
Er | |
unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic | |
[Er] | |
167.26 | |
CHEBI:33379 | |
Silver Gray rod |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'einecsNumber' : 231-160-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen