Learn More
Erbium-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11313818
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313818
10 mm
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Artikelnummer. 11313818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040287.HF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.29 g/mm, Gußstab, Durchmesser ist ungefähr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-52-0
Summenformel Er
Molekulargewicht (g/mol) 167.26
MDL-Nummer MFCD00010987
InChI-Schlüssel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-Name Erbium
SMILES [Er]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium
Farbe Silberfarben bis grau
Physikalische Form Stab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser
Menge 10 mm
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis excluding Ta)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver Gray rod
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS07I040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 Catalog Number040287.DJ,040287.DH,040287.HF
ChargennummerE15T010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040287.DJ,040287.DH,040287.HF
Chargennummer61101194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040287.DJ,040287.DH,040287.HF
ChargennummerS16H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040287.DJ,040287.DH,040287.HF
ChargennummerQ12E038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040287.DJ,040287.DH,040287.HF
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Erbium-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals >