Learn More
Erbium-Stange, 12.7 mm (0.5 Zoll) im Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343818
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium-Stange, 12.7 mm (0.5 Zoll) im Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343818
10 mm
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Artikelnummer. 11343818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040288.HF
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-52-0
Summenformel Er
Molekulargewicht (g/mol) 167.26
MDL-Nummer MFCD00010987
InChI-Schlüssel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-Name Erbium
SMILES [Er]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Menge 10 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈1.2g/mm
Form Stange, gegossen, Durchmesser ca.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM20J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog Number040288.DJ,040288.DH,040288.HF
ChargennummerE02Y061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040288.DJ,040288.DH,040288.HF
ChargennummerG05X020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number040288.DJ,040288.DH,040288.HF
ChargennummerI18N12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number040288.DJ,040288.DH,040288.HF
ChargennummerG21X054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040288.DJ,040288.DH,040288.HF
Name des Produkts
Erbium-Stange, 12.7 mm (0.5 Zoll) im Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals >