Learn More
Erbium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-52-4
56.40 CHF - 214.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10031-52-4 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00149696 |
Synonym | erbium sulfate octahydrate, dierbium trisulfate octahydrate, erbium sulfate er2 so4 3 octahydrate, erbium sulfate hydrate er2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, erbium 3+ salt 3:2 , octahydrate, erbium sulfate, erbium sulfate-water 2/3/8, erbium iii sulfate octahydrate reo, dierbium 3+ ion octahydrate trisulfate |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11389227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040092.06 |
5 g |
56.40 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11309237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040092.09 |
10 g |
77.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11399227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040092.18 |
50 g |
214.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erbium(III) sulfate octahydrate is used as a colorant in glass manufacturing and porcelain enamel glazes. High purity Erbium Sulfate is applied as dopant in making optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10031-52-4 | |
MFCD00149696 | |
erbium sulfate octahydrate, dierbium trisulfate octahydrate, erbium sulfate er2 so4 3 octahydrate, erbium sulfate hydrate er2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, erbium 3+ salt 3:2 , octahydrate, erbium sulfate, erbium sulfate-water 2/3/8, erbium iii sulfate octahydrate reo, dierbium 3+ ion octahydrate trisulfate |
Spezifikation
Erbium(III) sulfate octahydrate | |
10031-52-4 | |
(REO) | |
erbium sulfate octahydrate, dierbium trisulfate octahydrate, erbium sulfate er2 so4 3 octahydrate, erbium sulfate hydrate er2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, erbium 3+ salt 3:2 , octahydrate, erbium sulfate, erbium sulfate-water 2/3/8, erbium iii sulfate octahydrate reo, dierbium 3+ ion octahydrate trisulfate | |
766.82 (622.70 Anhydrous) | |
Geruchsneutral | |
3.205 g/mL |
(decomposition) | |
Kristallin | |
MFCD00149696 | |
Soluble in water. | |
99.9% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-779-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen