Learn More
Erbium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11399227
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399227
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11399227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040092.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10031-52-4
Erbium(III) sulfate octahydrate is used as a colorant in glass manufacturing and porcelain enamel glazes. High purity Erbium Sulfate is applied as dopant in making optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-52-4
MDL-Nummer MFCD00149696
Synonym erbium sulfate octahydrate, dierbium trisulfate octahydrate, erbium sulfate er2 so4 3 octahydrate, erbium sulfate hydrate er2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, erbium 3+ salt 3:2 , octahydrate, erbium sulfate, erbium sulfate-water 2/3/8, erbium iii sulfate octahydrate reo, dierbium 3+ ion octahydrate trisulfate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 766.82 (622.70 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.205 g/mL
Name des Produkts
Erbium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >