Learn More
Erbium(III)-perchlorathexahydrat, 50 % w/w in wässriger Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14692-15-0 | Cl3ErH12O18 | 573.687 g/mol
49.00 CHF - 794.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14692-15-0 |
---|---|
Summenformel | Cl3ErH12O18 |
Molekulargewicht (g/mol) | 573.687 |
MDL-Nummer | MFCD00150232 |
InChI-Schlüssel | JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade |
PubChem CID | 20038200 |
IUPAC-Name | Erbium(3+);triperchlorat;hexahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11480301
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040576.NA |
∼2 g |
49.00 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11490301
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040576.NC |
10 g |
189.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11400311
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040576.NE |
∼50 g |
794.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erbium(III) perchlorate hexahydrate is used in nuclear technology for neutron-absorbing control rods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
14692-15-0 | |
573.687 | |
JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K | |
20038200 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] |
Cl3ErH12O18 | |
MFCD00150232 | |
erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade | |
Erbium(3+);triperchlorat;hexahydrat |
Spezifikation
Erbium(III) perchlorate hexahydrate | |
Rosa | |
Cl3ErH12O18 | |
erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade | |
JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K | |
Erbium(3+);triperchlorat;hexahydrat | |
20038200 | |
Reagenz | |
Pink liquid |
14692-15-0 | |
Flüssigkeit | |
MFCD00150232 | |
Micible with water. | |
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] | |
573.687 | |
573.70 (465.61 Anhydrous) | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1, Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 237-840-4
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen