Learn More
Erbium(III)-perchlorathexahydrat, 50 % w/w in wässriger Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480301
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)-perchlorathexahydrat, 50 % w/w in wässriger Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480301
∼2 g
Click to view available options
Menge:
∼2 g
∼50 g
10 g
Artikelnummer. 11480301
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040576.NA
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14692-15-0 | Cl3ErH12O18 | 573.687 g/mol
Erbium(III) perchlorate hexahydrate is used in nuclear technology for neutron-absorbing control rods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 14692-15-0
Summenformel Cl3ErH12O18
Molekulargewicht (g/mol) 573.687
MDL-Nummer MFCD00150232
InChI-Schlüssel JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade
PubChem CID 20038200
IUPAC-Name Erbium(3+);triperchlorat;hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) perchlorate hexahydrate
Farbe Rosa
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge ∼2 g
Löslichkeitsinformationen Micible with water.
Formelmasse 573.70 (465.61 Anhydrous)
Güte Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Pink liquid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD27Y013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040576.NE,040576.NC,040576.NA
ChargennummerG26L25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040576.NE,040576.NC,040576.NA
ChargennummerC16X010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040576.NE,040576.NC,040576.NA
ChargennummerD24L42 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040576.NE,040576.NC,040576.NA
ChargennummerB19L26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040576.NE,040576.NC,040576.NA
Name des Produkts
Erbium(III)-perchlorathexahydrat, 50 % w/w in wässriger Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >