Learn More
Erbium(III)-nitratpentahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
226.00 CHF - 810.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10031-51-3 |
---|---|
Summenformel | ErH10N3O14 |
Molekulargewicht (g/mol) | 443.35 |
MDL-Nummer | MFCD00149691 |
InChI-Schlüssel | LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate, |
PubChem CID | 53249207 |
SMILES | O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11391049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011306.14 |
25 g |
226.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11381049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011306.22 |
100 g |
810.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erbium(III) nitrate pentahydrate is used as a chemical intermediates, producing a catalyst and related compounds, and also primary and secondary intermediated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10031-51-3 | |
443.35 | |
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N | |
53249207 |
ErH10N3O14 | |
MFCD00149691 | |
erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate, | |
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Erbium(III) nitrate pentahydrate | |
10031-51-3 | |
(REO) | |
MFCD00149691 | |
erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate, | |
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N | |
Erbium(3+);trinitrat;pentahydrat | |
53249207 | |
99.99% | |
Geruchsneutral |
130°C (in -4H2O) | |
Kristalline Aggregate | |
ErH10N3O14 | |
UN1477 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
443.35 | |
443.35 (353.27 Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H272-H315-H319-H335
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-436-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen