Learn More
Erbium(III)-nitratpentahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391049
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)-nitratpentahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391049
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11391049
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011306.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
Erbium(III) nitrate pentahydrate is used as a chemical intermediates, producing a catalyst and related compounds, and also primary and secondary intermediated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-51-3
Summenformel ErH10N3O14
Molekulargewicht (g/mol) 443.35
MDL-Nummer MFCD00149691
InChI-Schlüssel LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
SMILES O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) nitrate pentahydrate
Schmelzpunkt 130°C (in -4H2O)
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Erbium(3+);trinitrat;pentahydrat
Formelmasse 443.35 (353.27 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW27K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number011306.22,011306.14
ChargennummerN06J073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number011306.22,011306.14
ChargennummerX11J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number011306.22,011306.14
ChargennummerW11J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number011306.22,011306.14
ChargennummerU24J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number011306.22,011306.14
Name des Produkts
Erbium(III)-nitratpentahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >