Learn More
Erbium(III)jodid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335637
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)jodid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335637
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11335637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043372.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13813-42-8 | ErI3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-42-8
Summenformel ErI3
MDL-Nummer MFCD00016075
Synonym erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Spezifikation
Siedepunkt 1280°C
Chemischer Name oder Material Erbium (III) iodide
Schmelzpunkt 1020°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 547.97
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU15J030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number043372.18,043372.09
ChargennummerW28C006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043372.18,043372.09
ChargennummerM08G014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number043372.18,043372.09
ChargennummerW22G052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number043372.18,043372.09
ChargennummerG30M43 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number043372.18,043372.09
Name des Produkts
Erbium(III)jodid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >