Learn More
Erbium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds which are used for electron and stability studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1500°C |
Chemischer Name oder Material | Erbium (III) chloride |
Schmelzpunkt | 774°C |
Namenshinweis | Anhydrous |
Physikalische Form | Perlen |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF. |
Formelmasse | 273.62 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T13J025 | Analysenzertifikat | 19/07/2023 | 089917.09,089917,089917.18 |
M17J007 | Analysenzertifikat | 25/01/2023 | 089917.09,089917.18 |
U22I009 | Analysenzertifikat | 26/10/2022 | 089917.09,089917.18 |
H05N03 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 089917.09,089917.18 |
H07L32 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 089917.09,089917.18 |