Learn More
Erbium(III)-chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
234.00 CHF - 820.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 19423-85-9 |
---|---|
Summenformel | Cl3Er |
Molekulargewicht (g/mol) | 273.61 |
MDL-Nummer | MFCD00010989 |
InChI-Schlüssel | HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | erbium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11371049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011305.14 |
25 g |
234.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11361049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011305.22 |
100 g |
820.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erbium(III) chloride hydrate serves as a mild Lewis acid for selective acetalization. It combines with sodium borohydride and used as a selective reducing agent. It is also useful to form enolates from alfa-bromo ketones and oxyallyl cations from alfa,alfa'-dibromo ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
19423-85-9 | |
273.61 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] |
Cl3Er | |
MFCD00010989 | |
erbium(3+) trichloride |
Spezifikation
Erbium(III) chloride hydrate | |
Kristalline Aggregate | |
Cl3Er | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] | |
273.61 | |
99.99% | |
Geruchsneutral |
19423-85-9 | |
(REO) | |
MFCD00010989 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
erbium(3+) trichloride | |
273.62 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-385-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KD8575000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen