Learn More
Erbium(III)-chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371049
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)-chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371049
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11371049
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011305.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
Erbium(III) chloride hydrate serves as a mild Lewis acid for selective acetalization. It combines with sodium borohydride and used as a selective reducing agent. It is also useful to form enolates from alfa-bromo ketones and oxyallyl cations from alfa,alfa'-dibromo ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19423-85-9
Summenformel Cl3Er
Molekulargewicht (g/mol) 273.61
MDL-Nummer MFCD00010989
InChI-Schlüssel HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name erbium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) chloride hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 273.62 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM04K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number011305.22,011305.14
ChargennummerU15J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number011305.22,011305.14
ChargennummerG01W009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011305.22,011305.14
ChargennummerB08Q23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011305.22,011305.14
Chargennummer22888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011305.22,011305.14
Name des Produkts
Erbium(III)-chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >