Learn More
Erbium(III)-chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351049
Verfügbar ab: 09-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)-chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351049
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11351049
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011304.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
Erbium(III) chloride hydrate is used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18, for which electron and stability studies were performed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19423-85-9
Summenformel Cl3Er
Molekulargewicht (g/mol) 273.61
MDL-Nummer MFCD00010989
InChI-Schlüssel HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name erbium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) chloride hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in ethanol
Formelmasse 273.62 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Name des Produkts
Erbium(III)-chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >