Learn More
Erbium(III)-chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
117.00 CHF - 378.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 19423-85-9 |
---|---|
Summenformel | Cl3Er |
Molekulargewicht (g/mol) | 273.61 |
MDL-Nummer | MFCD00010989 |
InChI-Schlüssel | HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | erbium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11351049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011304.14 |
25 g |
117.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11341049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011304.22 |
100 g |
378.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erbium(III) chloride hydrate is used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18, for which electron and stability studies were performed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
19423-85-9 | |
273.61 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] |
Cl3Er | |
MFCD00010989 | |
erbium(3+) trichloride |
Spezifikation
Erbium(III) chloride hydrate | |
Kristalline Aggregate | |
Cl3Er | |
Slightly soluble in ethanol | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] | |
273.61 | |
99.9% | |
Geruchsneutral |
19423-85-9 | |
(REO) | |
MFCD00010989 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
erbium(3+) trichloride | |
273.62 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-385-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KD8575000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen