Learn More
Erbium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443860
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443860
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11443860
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089917.18
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds which are used for electron and stability studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10138-41-7
Summenformel Cl3Er
Molekulargewicht (g/mol) 273.609
MDL-Nummer MFCD00010989
InChI-Schlüssel HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66277
IUPAC-Name Erbiumtrichlorid
SMILES Cl[Er](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 1500°C
Chemischer Name oder Material Erbium (III) chloride
Schmelzpunkt 774°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Perlen
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF.
Formelmasse 273.62
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT13J025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2023 Catalog Number089917.09,089917,089917.18
ChargennummerM17J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number089917.09,089917.18
ChargennummerU22I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog Number089917.09,089917.18
ChargennummerH05N03 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number089917.09,089917.18
ChargennummerH07L32 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number089917.09,089917.18
Name des Produkts
Erbium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >