Learn More
Thermo Scientific™ Bördel-/Entbördelbacken-Sets für programmierbare elektronische Hochleistungsbördelstationen
Optimieren Sie mit diesen Bördel-/Entbördel-Sets Ihre programmierbare elektronische Thermo Scientific™ Hochleistungsbördelstationen.
Marke: Thermo Scientific™ ECMJ-13FO
324.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimieren Sie mit diesen Bördel-/Entbördel-Sets Ihre programmierbre elektronische Thermo Scientific™ Hochleistungsbördelstation.
In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich.
Spezifikation
Flip-Off-Bördelbacken-Set | |
Elektrische Bördelzange | |
13 mm |
Je 1 | |
Programmierbare elektronische Hochleistungsbördelstation, 11-mm-Flip-Off-Verschluss | |
Industrielle Chromatographie |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.