Learn More
Thermo Scientific™ Elektronische Fläschchenbördel- und -entbördelzangen
Befestigen und entfernen Sie die Bördelfläschchen mit hoher Probensicherheit und einem einfachen einhändigen Knopfdruck mit diesen elektronischen Fläschchen-Bördelzangen und -Entbördelzangen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-ECRH20KIT
1922.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Befestigen oder entfernen Sie Bördelfläschchendichtungen mit hoher Probensicherheit mit einem einfachen, einhändigen Knopfdruck. Thermo Scientific™ elektronische Fläschchenbördelzangen und -entbördelzangen sind als tragbare und leistungsstarke Modelle für 8-mm-, 11-mm-, 13-mm- und 20-mm-Bördelkappen erhältlich.
Das Meldungsfenster der elektronischen Bördelzange liefert wichtige Informationen auf einen Blick, wie z. B.:
- die tatsächliche Bördelzangenleistung
- eine Fehlermeldung nach einem fehlerhaften Bördelvorgang
- Statistiken und Protokoll der letzten Bördelergebnisse
- in der Sprache Ihrer Wahl (Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch)
Diese elektronischen Fläschchenbördelzangen verfügen außerdem über Einstellungsoptionen für hervorragende Bördelergebnisse und einen Motor mit verlängerter Lebensdauer und ohne Partikelemission.
Elektronische Hochleistungsbördelgeräte
?non-ascii?- ?non-ascii?
- Empfohlen für Stahlkappen, da sie unabhängig vom Ladezustand des Akkus die höchste Bördelleistung bieten ?non-ascii?
- Inklusive einem 12-Volt-DC-Netzteil mit Netzkabel ?non-ascii?
- Die Kits enthalten Bördel- und Entbördelungsköpfe; sie sind auch separat erhältlich ?non-ascii?
- Können als Handgerät verwendet werden ?non-ascii?
- Optionale verstellbare Zubehörbasis für zusätzlichen Komfort ?non-ascii?
Elektronische Bördel- und Entbördelhandgeräte
?non-ascii?- ?non-ascii?
- Zum Bördeln von Fläschchen mit Aluminium-, Druckablass- und Bimetallkappen ?non-ascii?
- Das Akkuladesymbol auf dem Farbbildschirm wird rot, wenn der Akku fast leer ist ?non-ascii?
- Inklusive vollständig wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Universalnetzteil/Ladegerät mit internationalen Steckeradaptern ?non-ascii?
Maximale Probensicherheit durch elektronische Bördelwerkzeuge
?non-ascii?- ?non-ascii?
- Das Bördeln und Entbördeln von Fläschchen kann in den meisten Probentabletts durchgeführt werden. ?non-ascii?
- Zur Auswahl an Bördelköpfen gehören auch spezielle Bördelköpfe für 13-mm- und 20-mm-Flip-Off-Kappen; weiteres Spezialzubehör ist auf Anfrage erhältlich. ?non-ascii?
Spezifikation
Röhrchen mit 20-mm-Bördelverschlüssen | |
Elektronisches Hochleistungsbördelkit, 20 mm | |
Programmierbarer oder manueller Handbetrieb | |
20 mm |
Elektronisch – manuell/programmierbar | |
Elektronisches Hochleistungswerkzeug, 12-Volt-DC-Netzteil mit Netzkabel, 20-mm-Bördelkopf, 20-mm-Entbördelkopf | |
20-mm-Aluminium-, -Bimetall- und -Stahlkappen |