Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Leere Box, enthält keine Spitzen.
39.36 CHF - 46.74 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Leere Spitzenbox |
---|---|
Enthält | Nur Box |
Array | Ohne |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß, Blau |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17891457
|
Eppendorf™
0030076249 |
10 bis 300 μl |
39.36 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17801467
|
Eppendorf™
0030076257 |
1000 bis 1250 μl |
43.54 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17811467
|
Eppendorf™
0030076265 |
1250 μl bis 5 ml |
46.74 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Contamination-free transfer of trays to stable working box
- System optimized for use with multichannel pipettes
- Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
- Tips can be attached to pipette from refill trays
- Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
- epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
- ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
Spezifikation
Leere Spitzenbox | |
Ohne | |
Weiß, Blau | |
Polypropylen | |
Quadratisch | |
Unsteril |
Nur Box | |
Autoklavierbar | |
Pipettenspitzen | |
Mehrere | |
Ja | |
1 leere wiederverwendbare Box |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0