Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Leere Box, enthält keine Spitzen.
Marke:  Eppendorf™ 0030076265
43.62 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17811467
  • 46.74 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Contamination-free transfer of trays to stable working box
  • System optimized for use with multichannel pipettes
  • Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
  • Tips can be attached to pipette from refill trays
  • Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
  • epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
  • ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nur Box
Ohne
Weiß, Blau
Polypropylen
Quadratisch
Unsteril
1 leere wiederverwendbare Box
Leere Spitzenbox
Autoklavierbar
Pipettenspitzen
Mehrere
Ja
epT.I.P.S lädt neu
1250 μl bis 5 ml