Learn More
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder
M710 Etikettendrucker - Etiketten
Marke:  Brady™ 312013
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17868004
  • 82.30 CHF / 150 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sie verfügen über beste Klebkraft und sind beständig gegen Lösungsmittel, sodass sie sich ausgezeichnet als Ersatz für gravierte Schilder eignen.
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder > EPREP Printer Labels; Color: Silver; Dimensions (LxW): 18 x 27 mm; Width (English) Printable Area: 27 mm