Learn More
Thermo Scientific™ T-8100 Festwinkelrotor
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ T-8100 Festwinkelrotor mit einer Kapazität von 8 Plätzen eine Vielzahl von Anwendungen effizient durch.
Marke: Thermo Scientific™ 45621
37587.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ T-8100 Festwinkelrotor mit einer Kapazität von 8 Plätzen eine Vielzahl von Anwendungen effizient durch.
Bestellinformationen:
Ultracrimp/Clearcrimp Verschlusswerkzeuge (03920), Crimp Messsystem Ersatz (03919), zusätzliche Stopfen und Verschlüsse (03999), Röhrchenverschluss-Schraubstock (52176), Demontagewerkzeug für Röhrchen (52177) sind separat zu bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Im Lieferumfang enthalten:
Rotorständer, Vakuumfett, Schmiermittel, zusätzlicher Aufkleber für hohe Drehzahlen (100.000 U/min), Rotor O-Ring (zwei zusätzlich), Sicherungsmutter O-Ring (zwei zusätzlich), Rotorabdeckungs-Werkzeug, Ultraspeed-Rotor Logbuch, Bedienungsanleitung
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Serie-Zentrifuge
Empfohlen für:
Proteine und Virusisolation
Spezifikation
T-8100 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
802.006 × g | |
71,8 mm | |
36,3 | |
13 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
599.829 × g | |
Ja |
Titan | |
8 x 6,5 ml | |
100.000 U/min | |
35,6 mm | |
64 mm | |
8,2 lb. (3,7 kg) | |
26° | |
397.652 × g |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30