Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99 %, für die Biochemie
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
84.42 CHF - 284.42 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 16052-06-5 |
---|---|
Summenformel | C9H20N2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 252.329 |
MDL-Nummer | MFCD00006160 |
InChI-Schlüssel | OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid |
PubChem CID | 85255 |
ChEBI | CHEBI:42298 |
IUPAC-Name | 3-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure |
SMILES | C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10104480
|
Thermo Scientific Chemicals
172601000 |
100 g | Glasflasche |
84.42 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10474205
|
Thermo Scientific Chemicals
172605000 |
500 g | Glasflasche |
284.42 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer PufferChemische Identifikatoren
16052-06-5 | |
252.329 | |
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N | |
85255 | |
3-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure |
C9H20N2O4S | |
MFCD00006160 | |
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid | |
CHEBI:42298 | |
C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO |
Spezifikation
(0.1 M aq. soln.) (1 cm cell) | |
(0.1M aq. soln.) (1 cm cell) | |
Weiß | |
Kristallpulver | |
Echt | |
MFCD00006160 | |
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N | |
3-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure | |
85255 | |
252.33 | |
Biochemie |
EPPS | |
16052-06-5 | |
5 to 6 (10% w/v soln. at 20°C) | |
99% | |
C9H20N2O4S | |
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid | |
C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO | |
252.329 | |
CHEBI:42298 | |
≥98.5% |
Sicherheit und Handhabung
- EPPS