Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99 %, für die Biochemie
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | (0.1 M aq. soln.) (1 cm cell) |
Chemischer Name oder Material | EPPS |
Extinktionsbedingungen | (0.1M aq. soln.) (1 cm cell) |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 6 (10% w/v soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- EPPS
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99 %, für die Biochemie >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur