Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
Marke: Eppendorf™ 4861000031
748.73 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
- Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
- Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
- Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
- Multifunktionswippschüttler
- Auswahlknopf
- Innovativer Auswerfer
- Ergonomischer Anzeigewinkel
- Komfortable Handhabung
- Leistungsstarker Akku
- Flexibles Ladekonzept
- Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
- Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
Spezifikation
±2 % bei ±0,2μL/10μL, ±1 % bei ±0,5μL/50μL, ±0,8 % bei ±0,8μL/1 | |
300μL epT.I.P.S™ Pipettenspitze | |
epT.I.P.S. Pipettenspitze (300 μl) | |
Xplorer | |
15 bis 300 μl | |
300μL epT.I.P.S™ Pipettenspitze | |
0,2 μl | |
8 | |
5 °C bis 40 °C |
Lithium-Ion | |
Orange | |
1 | |
Elektronische Pipette | |
Ergonomisch | |
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus, Akku und Ladegerät | |
Ja | |
41 bis 104 °F |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
4Stunden
9Minuten
5Sekunden
31