Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Einkanalpipetten
Mit unseren elektronischen Einkanalpipetten mit elektronischem Spitzenabwurf, Zeigefinger-Pipettierfunktion und ClipTip Technologie können Sie sich wiederholende Pipettieraufgaben mit Mikrozentrifugen oder Reagenzgläsern effizienter erledigen.
Marke: Thermo Scientific™ 4670030BT
527.12 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektronischen Einkanalpipetten können Sie sich wiederholende Pipettieraufgaben mit Mikrozentrifugen oder Reagenzgläsern effizienter erledigen. Funktionen wie elektronischer Spitzenabwurf, Pipettiervorgang mit Zeigefinger und die Thermo Scientific™ ClipTip™ Technologie machen sie ideal. Die neue My Pipette™ Creator App ermöglicht die Programmierung von E1-Clip Tip ganz bequem über Ihren PC.
Innovatives ClipTip Spitzensystem*- Die Spitze bleibt bis zum Abwerfen sicher befestigt und dicht: keine Vergeudung wertvoller Proben durch abgefallene Spitzen
- Vollständige Abdichtung zum Sichern des Probenvolumens in jeder Spitze erhöht die Genauigkeit und Präzision
- Die Spitzen werden mit einer leichten Berührung aufgesetzt und abgeworfen. Das vermeidet Frustration beim Anbringen der Spitzen auf der Pipette
My Pipette Creator revolutioniert das Pipettieren durch innovative Technologie
- Eine neuartige, webbasierte Pipettier-App in der Thermo Fisher Cloud
- Für eine effiziente, zentralisierte Programmierung und gemeinsame Nutzung von Protokollen durch mehrere Anwender von E1-ClipTip Pipetten
- Sie können für viele Ihrer bevorzugten Reagenzien-Kits und Pipettieranwendungen vorgefertigte Protokolle herunterladen und teilen
- Verbinden Sie die E1-ClipTip Pipette über Bluetooth** oder USB mit der App.
- Verbessern Sie mithilfe Ihres Computers die Zusammenarbeit mit Kollegen und die Reproduzierbarkeit Ihrer Anwendungen.
Entspanntes Pipettieren mit der E1-ClipTip Pipette
- E1-ClipTip bietet maximalen Komfort durch elektronischen Spitzenabwurf und Bedienung mit dem Zeigefinger, die den Daumen beim Pipettieren entlastet.
- Wählen Sie zwischen zwei Verwendungsarten: Programmieren Sie entweder einzelne Funktionsschritte für komplexere Anwendungen oder nutzen Sie die bereits voreingestellten Programme für gängige Applikationen
- Mit der Programmfunktion können Sie bis zu 30 Ihrer meistgenutzten selbst programmierten oder voreingestellten Protokolle unter spezifischen Namen abspeichern.
- Verbinden Sie Ihre E1-ClipTip Pipette mit der My Pipette Creator App bequem über Bluetooth**
- Fünf unterschiedliche Anwenderprofile mit kundenspezifischen Einstellungen für mehrere Anwender und Protokolle
- Mit MyPipette™ können Sie im Hauptmenü die Symbole in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge anordnen oder Verknüpfungen für Ihre bevorzugten Programme und Pipettierfunktionen erstellen. Wichtige Einstellungen können auch durch ein Passwort vor ungewollten Änderungen geschützt werden
- Erinnerungsfunktionen für Service und Kalibrierung weisen Sie darauf hin, wann die Pipette gewartet werden muss
- Lithium-Ionen-Akku für langanhaltende Leistung und schnelles Aufladen Nutzen Sie zum Aufladen entweder den Ladeständer oder ein Ladekabel.
- 2 Jahre Garantie mit einfacher Online-Registrierung
E1-ClipTip Pipetten und ClipTip Spitzen für jede Anwendung
- Wählen Sie Ihre E1-ClipTip Pipette aus unserem Angebot mit Volumina von 0,5 µl bis 1.250 µl:
- Einkanalpipetten
- Mehrkanalpipetten mit 8, 12 oder 16 Kanälen im 96er- oder 384er-Format
- Equalizer-Pipetten mit verstellbaren Spitzenabständen mit 6, 8, oder 12 Kanälen im 96er- oder 384er-Format
- Große Auswahl an ClipTip Spitzen:
- ClipTip Spitzen im 96er-Format sind in den Größen 20, 50, 200, 300, 1.000 und 1.250 µl erhältlich
- ClipTip Spitzen im 384-er Format sind in den Größen 12,5, 30 und 125 µl erhältlich
- Jeweils in mehreren Verpackungsvarianten erhältlich: mit Filter, steril, nicht steril, im Rack und als Nachfüllpackung
Kompatibel mit Thermo Scientific ClipTip Pipettenspitzen.
* E1-ClipTip 12,5 und alle 384 E1-ClipTip Pipetten nutzen eine abdichtende Schnappverbindung für Pipettenspitzen.
** Unsere Modelle mit Bluetooth-Technologie sind in folgenden Ländern und Regionen erhältlich: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südkorea, Tschechische Republik, Ungarn, USA, Vatikanstadt und Zypern. Für andere Länder sollten Katalognummern ohne „BT“-Erweiterung verwendet werden.
Haftungsausschluss für Einschränkung der Nutzung von internen Forschungsergebnissen: Jegliche Beschränkungen, die dem Käufer auferlegt werden, das/die Produkt(e) nur für interne Forschungszwecke zu nutzen, gelten nicht für das/die Produkt(e) auf den mit dieser Erklärung verknüpften Webseiten.
Alle Marken sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific und seinen Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben. Bluetooth™ ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Spezifikation
ClipTip 300 | |
Orange | |
Bluetooth | |
E1-ClipTip™ | |
Pipette | |
0,1 μl |
Ja | |
ClipTip™ 300 | |
1 | |
Ja | |
10 bis 300 μl |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
58Stunden
12Minuten
48Sekunden
39