Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronische Pipetten
GREENER_CHOICE
Intuitives Betriebssystem und anwenderfreundliches Design, Präzision und Reproduzierbarkeit
Marke:  Eppendorf™ 4861000791
1596.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12690915
  • 1686.72 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ion
Gelb
Pipettenspitze (200 μl)
Xplorer Plus
Elektronische Pipette
LCD
200 μl-Spitze
10 bis 100 μl
200 μl-Spitze
Wiederverwendbar
12
Ja
5 bis 100 μl
Ergonomisch
10 Pipettier-Modi, Pipettier-Historie, Passwortschutz, Serviceanzeige und die Möglichkeit, mehrere Modi in einer Sequenz für kundenspezifische Anwendungen zu programmieren
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronische Pipetten > 12 Kanäle, 5 bis 100 μl, gelbe Taste