Learn More
Eppendorf Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen
Mit diesen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich die Kontaminationsgefahr durch Aerosole sowie die Belastung für den Daumen verringern. Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen eignen sich hervorragend für das Pipettieren und das Mischen von Flüssigkeiten, das Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen und die Phasenextraktion sowie die Entfernung von Überständen.
Marke: Eppendorf 4924000061
413.99 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Integriertes Pipettiersystem mit interner RFID-Technologie
- Die Seriennummer ist auf mehreren Bauteilen der Pipette aufgedruckt.
- Farbcodierte und volumenbeschriftete Pipette zur schnellen Erkennung des Volumens und der Spitzengröße
- Der runde obere Teil der Pipette ermöglicht den Einsatz in jeder Position.
- Vierstellige Anzeige für exakte, schnelle und sichere Volumeneinstellung (Volumenarretierung im Lieferumfang enthalten)
- Der federbelastete Spitzenkonus reduziert den Kraftaufwand bei Betrieb und Abwurf.
- Der feste obere Griff und die beweglichen Teile und Außenkanten aus Edelstahl sorgen für die Stabilität der Pipette.
- Hohe Flexibilität mit der Möglichkeit, einzelne Konen zu entnehmen
- Gewährleistet eine kontinuierliche, identische Pipettenausrichtung während des Arbeitsprozesses
- Vollständig autoklavierbare Pipette mit glatter Oberfläche und wenigen rauen Kanten
- Ein-Knopf-Bedienung
- Mit federbelastetem Spitzenkonus, beweglichen Teilen und Außenkanten aus Edelstahl mit anpassbarer Beschriftungsfläche
- Ergonomische Handhabung mit reduziertem Bedienungsaufwand
- Einfacher und schneller Spitzenabwurf mit aktiver Aerosolreduktion
- Weniger Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom), da der Daumen nicht seitwärts bewegt werden muss
- Spürbare Rückmeldung vor dem Abwurf der Spitze
- Hohe Präzision und Genauigkeit für zuverlässige Pipettierergebnisse
- Anwenderfreundliche Sekundäreinstellung
Dieses Produkt ist bzw. diese Produkte sind Gegenstand eines GSA- oder VA-Vertrags von Fisher Scientific. Bei Aufrufen dieser Seite als nicht registrierter Anwender handelt es sich bei den angezeigten Preisen um Listenpreise. Um die für Ihren GSA- oder VA-Vertrag geltenden Preise anzuzeigen, melden Sie sich mit Ihrer Kontonummer an, oder wenden Sie sich an eines unserer Kundendienstteams, um sich als Anwender registrieren zu lassen. Sie können sich die für Sie geltenden Vertragspreise auch anzeigen lassen, indem Sie auf GSA Advantage nach diesen Artikeln suchen. Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich an den Fisher Scientific Kundendienst.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
200 μl-Pipettenspitze | |
Reference 2 | |
20 bis 200 μl | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Spitzen | |
Ja |
Gelb | |
1 | |
Pipette | |
200 μl Pipettenspitzen | |
0,2 μl |
Videos
-
Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
-
Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
-
Eppendorf Reference 2 - The New Legend
-
Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
1Stunden
9Minuten
5Sekunden
29 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
76Stunden
9Minuten
5Sekunden
29Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%